missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| CAS | 35202-54-1 |
| Molekylformel | C11H11NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-dimethoxy-, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 1,2-Dihydro-4,5-dimethoxybenzocyclobutene-1-carbonitrile, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, NSC 154410 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(C#N)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?