Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline, TRC
Artikelnummer. 30374747
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30374747 1 g
30375434 500 mg
30388515 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30374747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4606451G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7595-31-5
Molekylformel C8H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 198.18
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-nitro-benzenamine, 4,5-Dimethoxy-2-nitro-aniline, 4-Amino-5-nitroveratrole
LEDER COc1cc(N)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,9H2,1-2H3
Formel vikt 198.0641
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.