Läs mer
4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline, TRC
Produktkod. 30388515
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388515 250 mg
30374747 1 g
30375434 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460645250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7595-31-5
Molekylformel C8H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 198.18
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-nitro-benzenamine, 4,5-Dimethoxy-2-nitro-aniline, 4-Amino-5-nitroveratrole
LEDER COc1cc(N)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,9H2,1-2H3
Formel vikt 198.0641