Läs mer
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O5/c1-15-7-3-5(9(10)12)6(11(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H2,10,12) |
| Formel vikt | 226.059 |