Läs mer
4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11378205
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378205 100 g 100g
11358205 5 g 5g
11368205 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08510.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4998-07-6 | C9H8NO6 | 226,17 g/mol
4,5-dimetoxi-2-nitrobensoesyra användes vid syntesen av 4,5-dimetoxi-2-nitrobensamid- och 6,7-dimetoxikinazolinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4,5-dimetoxi-2-nitrobensoesyra
användes vid syntes av 4,5-dimetoxi-2-nitrobensamid- och 6,7-dimetoxikinazolinderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO och metanol. Löslighet i varm 1mol/L NaOH (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4998-07-6
MDL-nummer MFCD00014697
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 192 °C till 195 °C
Molekylformel C9H8NO6
Kvantitet 100 g
Beilstein 2123903
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i DMSO och metanol. Löslighet i het 1 mol/L NaOH (nästan transparens).
InChI-nyckel WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Molekylvikt (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formel vikt 227.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.