Läs mer
4,5-dimetoxi-2-nitrobensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 4998-07-6 |
| Molekylformel | C9 H9 N O6 |
| Kvantitet | 500 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.17 |
| Formel vikt | 227.043 |