Läs mer
4,5-dimetoxi-2-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30387143
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30387143 100 g
1 options
Produktkod. 30387143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460695100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Molekylformel C9 H9 N O6
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 227.17
Formel vikt 227.043