Läs mer
4,5-dimetoxi-2-nitrobenzylalkohol, 98 %
Produktkod. 11340184
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340184 25 g 25g
11330184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00719.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1016-58-6 | C9H11NO5 | 213,189 g/mol
4,5-dimetoxi-2-nitrobensylalkohol, används som reagens för skydd av alkoholer, etc., som etrar som kan klyvas genom fotolys som involverar intramolekylär omlagring till derivat av o-nitrosobensaldehyd, som lätt klyvs genom hydrolys. Det används också som fotokemiska skyddsgrupper i organisk syntes. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,5-dimetoxi-2-nitrobensylalkohol, används som reagens för skydd av alkoholer, etc., som etrar som kan klyvas genom fotolys som involverar intramolekylär omlagring till derivat av o-nitrosobensaldehyd, som lätt spjälkas genom hydrolys. Det används också som fotokemiska skyddsgrupper i organisk syntes. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1016-58-6
Molekylformel C9H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 213.189
MDL-nummer MFCD00014701
InChI-nyckel WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
PubChem CID 66097
IUPAC-namn (4,5-dimetoxi-2-nitrofenyl)metanol
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Smältpunkt 144 °C till 148 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1880093
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 213.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.