Läs mer
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988525
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988525 100 mg 100mg
30986620 1 g 1g
30974086 5 g 5g
30981897 25 g 25g
30977230 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30988525 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD109884100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
CAS 42855-00-5
Molekylformel C10H10ClNO6
MDL-nummer MFCD00143507
Kvantitet 100 mg
LEDER O=C(Cl)OCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 275.64
Procent renhet 97%