Läs mer
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030083
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31030083 25 g -
31020378 500 g -
31023439 5 g 5g
31019866 10 g -
31017666 100 g -
31024775 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31030083 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1130425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
CAS 1016-58-6
Molekylformel C9H11NO5
MDL-nummer MFCD00014701
Kvantitet 25 g
LEDER COC1=CC(CO)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 213.19
Procent renhet 98%