Läs mer
4,5-dimetoxi-2-nitrofenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11453128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453128 1 g 1g
11463128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18884.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73357-18-3 | C10H11NO6 | 241,199 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som
en mellanprodukt för läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73357-18-3
Molekylformel C10H11NO6
Molekylvikt (g/mol) 241.199
MDL-nummer MFCD00118466
InChI-nyckel WJPMJFUEMVXUCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, maybridge1_002500, acmc-1bm2u, cbmicro_008990, cambridge id 5234450
PubChem CID 270941
IUPAC-namn 2-(4,5-dimetoxi-2-nitrofenyl)ättiksyra
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid
Smältpunkt 206°C to 208°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.