Läs mer
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 98%
Produktkod. 11358366
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358366 250 mg 250mg
11338366 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15626.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 131076-14-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.11 g/mol
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride is used to prepare highly fluorescent benzimidazole derivatives by reacting with aldehydes. It is used for the detection of aromatic aldehydes and 2,2'-dithiobis(1-aminonaphthalene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride is used to prepare highly fluorescent benzimidazole derivatives by reacting with aldehydes. It is used for the detection of aromatic aldehydes and 2,2′-dithiobis(1-aminonaphthalene).
Solubility
Soluble in warm methanol, dimethyl sulfoxide and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131076-14-7
Molekylformel C8H14Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.11
MDL-nummer MFCD00190674
InChI-nyckel ORAAOAMEUMZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4,5-dimethoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethoxy-, dihydrochloride, 4,5-dimethoxybenzene-1,2-bis aminium dichloride, acmc-1c0pe, 4,5-diaminoveratrol-dihydrochlorid, 4,5-dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-diamino-4,5-dimethoxybenzene hydrochloride, 4,5-dimethoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-diamino-4,5-dimethoxybenzene, dihydrochloride
PubChem CID 13000219
LEDER Cl.Cl.COC1=C(OC)C=C(N)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt ∽265°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 3714004
Löslighetsinformation Soluble in warm methanol,dimethyl sulfoxide and water.
IUPAC-namn 4,5-dimethoxybenzene-1,2-diamine;dihydrochloride
Formel vikt 241.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.