Läs mer
4,5-dimetyl-2-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326834 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10304612 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10314612 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB08890DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 89639-83-8
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00085031
InChI-nyckel BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774924
IUPAC-namn 4,5-dimetylfuran-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%