Läs mer
4,5-dimetyl-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423007
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423007 5 g 5g
11433007 25 g 25g
11443007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15556.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6972-71-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6972-71-0
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00007811
InChI-nyckel PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-xylidine, benzenamine, 4,5-dimethyl-2-nitro, 3,4-xylidine, 6-nitro, 2-nitro-4,5-dimethylaniline, 4,5-dimethyl-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-xylidine, 3,4-dimethyl-6-nitroaniline, acmc-20amrx, 3, 6-nitro, 4-amino-5-nitro-o-xylene
PubChem CID 81445
IUPAC-namn 4,5-dimetyl-2-nitroanilin
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Smältpunkt 138°C to 143°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2209637
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.