missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 5,5-methyl-13C2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3/i2+1,4+1 |
| Formel vikt | 130.0541 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?