Läs mer
4,5-Dimethyl-3-isoxazolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethyl-3-isoxazolamine |
| CAS | 13999-39-8 |
| Molekylformel | C5H8N2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (4,5-Dimethylisoxazol-3-yl)amine, 3-Amino-4,5-dimethylisoxazole, 4,5-Dimethyl-3-aminoisoxazole, 4,5-Dimethylisoxazol-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)8-7-5(3)6/h1-2H3,(H2,6,7) |
| LEDER | Cc1onc(N)c1C |
| IUPAC-namn | 4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.0637 |