Läs mer
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, 98%, many contain up to ca 15% water
Produktkod. 15478165
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478165 25 g 25g
15468165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32695.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
4,5-dimetyl-o-fenylendiamin används vid bestämning av aromatiska aldehyder genom högpresterande vätskekromatografi efter fluorescerande derivatisering i förkolumnen. För bestämning av vanillin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4, 5-dimetyl-o-fenylendiamin som används vid bestämning av aromatiska aldehyder genom högpresterande vätskekromatografi efter fluorescerande derivatisering i prekolonn. För bestämning av vanillin.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, värme, ljus, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3171-45-7
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.20
MDL-nummer MFCD00007729
InChI-nyckel XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC-namn 4,5-dimetylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smältpunkt 127°C to 129°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 136.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.