Läs mer
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, 98%
Produktkod. 11633019 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11633019 5 g Glasflaska 5g
11905271 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11633019 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116610050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3171-45-7
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.20
MDL-nummer MFCD00007729
InChI-nyckel XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC-namn 4,5-dimetylbensen-1,2-diamin
LEDER CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smältpunkt 127.2°C to 128.3°C
CAS Min % 97.5
Färg Brun till vit
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin massa, kristaller eller bitar
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H2(NH2)2
Beilstein 13,179
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: good soluble in acidified water,soluble in alcohols and polar solvents
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.