Läs mer
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine |
| CAS | 3171-45-7 |
| Molekylformel | C8H12N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-4,5-diaminobenzene, 2,3-Diamino-5,6-dimethylbenzene, 2-Amino-4,5-dimethylaniline, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 4,5-Diamino-o-xylene, 4,5-Dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-Dimethyl-1,2-diaminobenzene, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, NSC 12978, o-Xylene-4,5-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(N)c(N)cc1C |
| IUPAC-namn | 4,5-dimethylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vikt | 136.1 |