Läs mer
4,5-dimetyltiazol, 98 %
Produktkod. 11499692
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499692 5 g 5g
11409702 25 g 25g
11419702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499692 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10785.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3581-91-7 | C5H7NS | 113,178 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3581-91-7
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.178
MDL-nummer MFCD00005336
InChI-nyckel UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
IUPAC-namn 4,5-dimetyl-1,3-tiazol
LEDER CC1=C(SC=N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dimethylthiazole
Densitet 1.07
Kokpunkt 157 °C till 158 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105694
Formel vikt 113.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.