Läs mer
4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-4-5(2)10-3-6(4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 156.0245 |