Läs mer
4,5-Dinitrocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dinitrocatechol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2,9-10H |
| Formel vikt | 200.0069 |