missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c19-15(21)11-12-16-20-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,19,21) |
| Formel vikt | 292.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?