Läs mer
4,5-Diphenylimidazole, 98+%
Produktkod. 11492767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492767 25 g 25g
11482767 5 g 5g
11402777 100 g 100g
3 options
Produktkod. 11492767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14939.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 668-94-0 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Incompatible with strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 668-94-0
Molekylformel C15H12N2
Molekylvikt (g/mol) 220.28
MDL-nummer MFCD00005198
InChI-nyckel CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
PubChem CID 69588
IUPAC-namn 4,5-diphenyl-1H-imidazole
LEDER N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Diphenylimidazole
Smältpunkt 230°C to 234°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 157587
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 220.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.