Läs mer
4,5-Epoxy-17Beta-hydroxy-5-androstan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Epoxy-17beta-hydroxy-5-androstan-3-one |
| CAS | 51154-10-0 |
| Molekylformel | C19H28O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (17β)-4,5-Epoxy-17-hydroxy-androstan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-17-8-6-13-11(12(17)3-4-15(17)21)5-10-19-16(22-19)14(20)7-9-18(13,19)2/h11-13,15-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,15-,16?,17?,18?,19?/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2(C)C3(CC[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@H]5O)C1O3 |
| IUPAC-namn | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-7-hydroxy-4a,6a-dimethyltetradecahydrocyclopenta[7,8]phenanthro[1,10a-b]oxiren-2(1aH)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vikt | 304.2 |