Läs mer
4(5)-Iodoimidazol, TRC
Produktkod. 30390692
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30390692 1 g
1 options
Produktkod. 30390692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7081001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Molekylformel C3 H3 I N2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
LEDER Ic1c[nH]cn1
IUPAC-namn 4-jod-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 193.97
Formel vikt 193.9341