Läs mer
4-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443223
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10443223 1 g 1g
10361623 250 mg 250mg
10612485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10443223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34804DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 852180-60-0
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD07772818
InChI-nyckel BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 7164589
IUPAC-namn 4-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%