Läs mer
4-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10094322
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10094322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10197842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10094322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34801CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 95124-68-8
Molekylformel C10H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.185
MDL-nummer MFCD06797475
InChI-nyckel DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC-namn 4-(5-metyl-l,2,4-oxadiazol-3-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%