Läs mer
4-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10197842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10197842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10094322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 95124-68-8
Molekylformel C10H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.185
MDL-nummer MFCD06797475
InChI-nyckel DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC-namn 4-(5-metyl-l,2,4-oxadiazol-3-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%