Läs mer
4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3629700
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10143184 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61704CB
Kemiska identifierare
CAS 179056-82-7
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD11109323
InChI-nyckel MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyd, benzaldehyde, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl
PubChem CID 10655207
IUPAC-namn 4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%