Läs mer
4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10377394 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61713CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-19-4
Molekylformel C10H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 189.218
MDL-nummer MFCD11109325
InChI-nyckel SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-benzenemethanamine
PubChem CID 33589501
IUPAC-namn [4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenyl]metanamin
LEDER CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.22
Procent renhet 97%