missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride (Valdecoxib Sulfonyl Chloride), Mikromol™

Produktkod. 30460644
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460644 4 x 25 mg
30049781 100 mg
30049995 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460644 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0937.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride (Valdecoxib Sulfonyl Chloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride
CAS 509074-26-4
Analyt- eller komponentnamn 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H12 Cl N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-benzenesulfonyl Chloride, 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C16H12ClNO3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 333.79
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 333.0226 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.