Läs mer
4,(5)-Methyl Mercapto Benzimidazole Zinc Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,(5)-Methyl Mercapto Benzimidazole Zinc Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H8N2S.Zn/c2*1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(11)9-6;/h2*2-4H,1H3,(H2,9,10,11);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 389.9951 |