Läs mer
4',5'-metylendioxi-2'-nitroacetofenon, 96 %
Produktkod. 11332657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332657 1 g 1g
11342657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11841.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209,157 g/mol
4',5'-Metylendioxi-2'-nitroacetofenon används som mellanprodukt i organiska synteser och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 ,′5′ -Metylendioxi-2′ -nitroacetofenon används som mellanprodukt i organiska synteser och i kemisk forskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56136-84-6
Molekylformel C9H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 209.157
MDL-nummer MFCD00053045
InChI-nyckel BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 92022
IUPAC-namn 1-(6-nitro-l,3-bensodioxol-5-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Smältpunkt 121°C to 123°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 199756
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 209.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.