Läs mer
4,5-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-O-(1-Methylethylidene)-Beta-D-fructopyranose |
| CAS | 912456-61-2 |
| Molekylformel | C9 H16 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | β-D-Fructopyranose','4,5-O-(1-methylethylidene)-, 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-8(2)14-5-3-13-9(12,4-10)7(11)6(5)15-8/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,9-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R,7S,7aS)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6,7-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.095 |