Läs mer
4-(5-Trifluoromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(5-Trifluoromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 340736-76-7 |
| Molekylformel | C10H5F3N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[5-(Trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)9-14-7(15-18-9)5-1-3-6(4-2-5)8(16)17/h1-4H,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)c2noc(n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.15 |
| Formel vikt | 258.0252 |