Läs mer
4-(5-Trifluorometyl-2-pyridyloxi)bensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15458385
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458385 250 mg 250mg
15438385 1 g 1g
15448385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33283.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 874838-96-7 | C12H7ClF3NO3S | 337,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874838-96-7
Molekylformel C12H7ClF3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 337.70
MDL-nummer MFCD07774162
InChI-nyckel XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
PubChem CID 24213828
IUPAC-namn 4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]oxibensensulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 51 °C till 53 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 337.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.