Läs mer
4-[5-(trifluormetyl)pyrid-2-yl]bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411324
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411324 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10411324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53001DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzoic acid
CAS 223127-47-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H8F3NO2
MDL-nummer MFCD09817475
Kvantitet 1 g
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzoic acid, benzoic acid,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethylpyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarboxylic acid
InChI-nyckel FSLUYPHZCSKJJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 267.21
PubChem CID 22730671
Formel vikt 267.21
Procent renhet 95%