Läs mer
4-[5-(trifluormetyl)pyrid-2-yl]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10575364
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10575364 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11316785 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10575364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53016DA
Kemiska identifierare
CAS 892501-99-4
Molekylformel C13H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 248.21
MDL-nummer MFCD09064969
InChI-nyckel DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229535
IUPAC-namn 4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]bensonitril
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.21
Procent renhet 97%