Läs mer
{4-[5-(trifluormetyl)pyrid-2-yl]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11306785 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306785 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53009CB
Kemiska identifierare
CAS 613239-75-1
Molekylformel C13H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 253.22
MDL-nummer MFCD09817477
InChI-nyckel VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22280022
IUPAC-namn [4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]fenyl]metanol
LEDER OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.22
Procent renhet 97%