Läs mer
{4-[5-(trifluormetyl)pyrid-2-yl]fenyl}metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10608534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10608534 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10612675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10608534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53013CB
Kemiska identifierare
CAS 906352-74-7
Molekylformel C13H11F3N2
Molekylvikt (g/mol) 252.24
MDL-nummer MFCD09817478
InChI-nyckel XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 24229534
IUPAC-namn [4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 252.24
Procent renhet 97%