Läs mer
4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]bensaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11396775 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10346234 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53004CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 871252-64-1
Molekylformel C13H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 251.208
MDL-nummer MFCD06797372
InChI-nyckel SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
PubChem CID 2763359
IUPAC-namn 4-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 251.21
Procent renhet 90%