Läs mer
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10685187
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10685187 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10685187 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00317DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874838-96-7
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H7ClF3NO3S
MDL-nummer MFCD07774162
Kvantitet 1 g
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
InChI-nyckel XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
IUPAC-namn 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 337.70
PubChem CID 24213828
Formel vikt 337.7