Läs mer
4,5Alpha-Dihydronorethisterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5alpha-Dihydronorethisterone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,13,15-18,22H,4-12H2,2H3/t13-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 300.2089 |