Läs mer
4,5Alpha-Epoxy Eplerenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5alpha-Epoxy Eplerenone |
| CAS | 209253-73-6 |
| Molekylformel | C24H30O7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (4alpha,5alpha,7alpha,11alpha,17alpha)-4,5:9,11-Diepoxy-17-hydroxy-3-oxo-gamma-lactone-methylester-pregnane-7,21-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O7/c1-20-11-15-24(29-15)17(13(20)4-8-22(20)9-6-16(26)30-22)12(19(27)28-3)10-23-18(31-23)14(25)5-7-21(23,24)2/h12-13,15,17-18H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,15-,17+,18-,20+,21+,22-,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1C[C@@]23O[C@@H]2C(=O)CC[C@]3(C)[C@@]45O[C@@H]4C[C@@]6(C)[C@@H](CC[C@@]67CCC(=O)O7)[C@H]15 |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.49 |
| Formel vikt | 430.1992 |