missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[6-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[6-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 1627929-55-8 |
| Molekylformel | C26H22N4O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | PLX51107 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22N4O3/c1-15-24(17(3)33-29-15)20-12-23-25(28-13-20)21(18-7-9-19(10-8-18)26(31)32)14-30(23)16(2)22-6-4-5-11-27-22/h4-14,16H,1-3H3,(H,31,32)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(C2=CN([C@H](C3=NC=CC=C3)C)C4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CN=C42)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.48 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?