missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[6-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl]benzoic, TRC

Produktkod. 30377415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377415 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4681901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[6-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1-[(1S)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-3-yl]benzoic Acid
CAS 1627929-55-8
Molekylformel C26H22N4O3
Kvantitet 1 mg
Synonym PLX51107
InChI formel InChI=1S/C26H22N4O3/c1-15-24(17(3)33-29-15)20-12-23-25(28-13-20)21(18-7-9-19(10-8-18)26(31)32)14-30(23)16(2)22-6-4-5-11-27-22/h4-14,16H,1-3H3,(H,31,32)/t16-/m0/s1
LEDER O=C(O)C1=CC=C(C2=CN([C@H](C3=NC=CC=C3)C)C4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CN=C42)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 438.48
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.