Läs mer
4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione |
| CAS | 5057-12-5 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,6,7,8-Tetrahydro-3,4,5,6,7,8-hexahydrocarbostyril-5-one, NSC 160504 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5H2,(H,10,12) |
| LEDER | O=C1CCC2=C(CCCC2=O)N1 |
| IUPAC-namn | 1,3,4,6,7,8-hexahydroquinoline-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |