Läs mer
4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 141635-93-0 |
| Molekylformel | C9H11N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O2/c1-4-2-5(15)14-8(16)6-7(11-3-10-6)13-9(14)12-4/h3-5,15H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CC1CC(O)N2C(=N1)Nc3nc[nH]c3C2=O |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-6-methyl-4,6,7,8-tetrahydro-1H-pyrimido[1,2-a]purin-10-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.22 |
| Formel vikt | 221.0913 |