missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,6,7-Trichloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,6,7-Trichloroquinoline |
| CAS | 855763-18-7 |
| Molekylformel | C9H4NCl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-13-9-4-8(12)7(11)3-5(6)9/h1-4H |
| LEDER | Clc1cc2nccc(Cl)c2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4,6,7-trichloroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.49 |
| Formel vikt | 230.9409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?